Learn More
Eppendorf™ Kolbenklammern für Laborschüttler
Für den Einsatz mit den Schüttlern New Brunswick Innova™, I-Series™ und Excella™. Die einteilige Konstruktion der Eppendorf™ Scientific Schüttelkolbenklammern aus Edelstahl gewährleistet zusätzliche Festigkeit und Sicherheit.
Marke:  Eppendorf™ ACE-6000S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11379814
  • 137.55 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Edelstahlkonstruktion
  • Enthält Befestigungsschrauben
  • Klammern für 2 ml und darüber, mit einem zusätzlichen Gürtel für zusätzliche Sicherheit während des Rührens von Kolben bei hohen Drehzahlen
  • Komplett mit erforderlichen Schrauben und gewendelten Drahtfedern für zusätzliche Stabilität bei hohen Drehzahlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6-l-Erlenmeyerkolben
Edelstahl
Schüttler der Modelle Innova, I-Series und Excella
Klemme
244 x 100 mm
Name des Produkts
Eppendorf™ Kolbenklammern für Laborschüttler > Für 6.000 ml Erlenmeyerkolben