Learn More
Eppendorf™ Kolbenklammern für Laborschüttler
Für den Einsatz mit den Schüttlern New Brunswick Innova™, I-Series™ und Excella™. Die einteilige Konstruktion der Eppendorf™ Scientific Schüttelkolbenklammern aus Edelstahl gewährleistet zusätzliche Festigkeit und Sicherheit.
Marke:  Eppendorf™ ACE-2000S
94.67 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11336044
  • 99.65 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Edelstahlkonstruktion
  • Enthält Befestigungsschrauben
  • Klammern für 2 ml und darüber, mit einem zusätzlichen Gürtel für zusätzliche Sicherheit während des Rührens von Kolben bei hohen Drehzahlen
  • Komplett mit erforderlichen Schrauben und gewendelten Drahtfedern für zusätzliche Stabilität bei hohen Drehzahlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2-l-Weithals-Erlenmeyerkolben (DIN-ISO 24450)
Edelstahl
Schüttler der Modelle Innova, I-Series und Excella
Klemme
158 x 72 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Eppendorf™ Kolbenklammern für Laborschüttler > Für 2.000 ml Erlenmeyerkolben