Learn More
Eppendorf™ Kolbenklammern für Laborschüttler
Für den Einsatz mit den Schüttlern New Brunswick Innova™, I-Series™ und Excella™. Die einteilige Konstruktion der Eppendorf™ Scientific Schüttelkolbenklammern aus Edelstahl gewährleistet zusätzliche Festigkeit und Sicherheit.
Marke:  Eppendorf™ ACE-10S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10706164
  • 25.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Edelstahlkonstruktion
  • Enthält Befestigungsschrauben
  • Klammern für 2 ml und darüber, mit einem zusätzlichen Gürtel für zusätzliche Sicherheit während des Rührens von Kolben bei hohen Drehzahlen
  • Komplett mit erforderlichen Schrauben und gewendelten Drahtfedern für zusätzliche Stabilität bei hohen Drehzahlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 ml-Erlenmeyerkolben
Edelstahl
Schüttler der Modelle Innova, I-Series und Excella
Klemme
31 x 26 mm
Name des Produkts
Eppendorf™ Kolbenklammern für Laborschüttler > Für 10 ml Erlenmeyerkolben