Learn More
Eppendorf™ Kolbenklammern für Laborschüttler
Für den Einsatz mit den Schüttlern New Brunswick Innova™, I-Series™ und Excella™. Die einteilige Konstruktion der Eppendorf™ Scientific Schüttelkolbenklammern aus Edelstahl gewährleistet zusätzliche Festigkeit und Sicherheit.
Marke: Eppendorf™ ACSB-500S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Medienflaschenklammern für Universalplattformen 14-278-41 und 14-278-37
Spezifikation
500 ml-Medienflaschen und TPP-Bioreaktoren 450 ml oder 600 ml | |
Stainless Steel | |
Innova™ 2300 und 2350 Plattformschüttler mit großer Kapazität |
Klemme | |
92 x 108 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Kolbenklammern für Laborschüttler > Flaschengröße; 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur