Learn More
Eppendorf™ Kolbenklammern für Laborschüttler
Für den Einsatz mit den Schüttlern New Brunswick Innova™, I-Series™ und Excella™. Die einteilige Konstruktion der Eppendorf™ Scientific Schüttelkolbenklammern aus Edelstahl gewährleistet zusätzliche Festigkeit und Sicherheit.
Marke: Eppendorf™ M1190-9001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahlkonstruktion
- Enthält Befestigungsschrauben
- Klammern für 2 ml und darüber, mit einem zusätzlichen Gürtel für zusätzliche Sicherheit während des Rührens von Kolben bei hohen Drehzahlen
- Komplett mit erforderlichen Schrauben und gewendelten Drahtfedern für zusätzliche Stabilität bei hohen Drehzahlen
Spezifikation
125-ml-Erlenmeyerkolben | |
Edelstahl | |
Schüttler der Modelle Innova, I-Series und Excella |
Klemme | |
68 x 37 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Kolbenklammern für Laborschüttler > Für 125 ml Erlenmeyerkolben
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur