Learn More
Invitrogen™ Qubit™ microRNA Assay-Kits
Erzielen Sie mit dem Qubit microRNA Assay-Kit, das 100 und 500 Assay-Formate bietet, eine genaue miRNA-Quantifizierung, selbst bei Vorhandensein von rRNA, großer mRNA oder Kontaminanten.
Marke:  Invitrogen™ Q32881
469.68 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
469.68 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15401563
  • 646.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Mit Qubit miRNA (microRNA) Assay-Kits erzielen Sie eine genaue und präzise Quantifizierung kleiner RNA (∼20 Nukleotide oder Basenpaare). Diese miRNA-Quantifizierungskits ermöglichen den schnellen Nachweis aller Arten kleiner RNA, einschließlich microRNA und siRNA, sowie einzel- und doppelsträngiger RNA. Der Assay ist äußerst selektiv für kleine RNA über rRNA oder große mRNA und toleriert Kontaminanten wie Salze, Lösungsmittel oder Detergenzien.
Das Qubit miRNA Assay-Kit mit Qubit Fluorometer bietet eine präzise und selektive Methode zur Quantifizierung von microRNA-Proben. Dieser Assay ist für miRNA über rRNA oder große mRNA (> 1000 bp) sehr selektiv. Je nach Probenvolumen ist das Assay-Kit für die anfängliche miRNA-Probenkonzentration von 0,025 bis 150 ng/µl genau konzipiert und bietet einen Nachweisbereich von 0,5 −150 ng.
Das Qubit microRNA Assay Kit enthält ein konzentriertes Assay-Reagenz, einen Verdünnungspuffer und vorverdünnte mirRNA-Standards. Einfach das Reagenz mit dem im Lieferumfang enthaltenen Puffer verdünnen, die Probe hinzufügen (ein beliebiges Volumen zwischen 1 µl und 20 µl reicht aus), und die Konzentration mit dem Qubit Fluorometer auslesen.
Hinweise
• Verwenden Sie dünnwandige, durchsichtige 0,5 ml-PCR-Röhrchen (Best. Nr. Q32856) für das Qubit 4 Fluorometer und 8 × 200 µl-Röhrchenstreifen (Bestell- -Nr. Q33252) für das Qubit Flex Fluorometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fluoreszenz
microRNA-Quantifizierung
Qubit
500 assays
498/518
Qubit Fluorometer
500 Reaktionen
microRNA Assay-Kit
Raumtemperatur
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3050048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Catalog NumberQ32881
Chargennummer2872000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2024 Catalog NumberQ32881
Chargennummer2566191 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2023 Catalog NumberQ32881
Chargennummer2507896 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2022 Catalog NumberQ32881
Chargennummer2486582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2022 Catalog NumberQ32881
Name des Produkts
Invitrogen™ Qubit™ microRNA Assay-Kits > 500 Assays