Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ ANA II System
Identifizieren Sie über 90 medizinisch relevante Anaerobier in nur vier Stunden mit diesem schnellen Identifizierungssystem, das auf Enzymtechnologie basiert.
Marke:  Thermo Scientific™ R8311002
Artikelnummer. 11464139
  • 528.00 CHF / 20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Ja
1 Box
RapID ANA II System
Anaerobier
20 Panels/Kit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Instructions
Product Guides
Specification Sheets
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6199004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2025 Catalog NumberR8311002
Chargennummer6183565 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog NumberR8311002
Chargennummer6187879 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2025 Catalog NumberR8311002
Chargennummer6165528 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberR8311002
Chargennummer6187875 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog NumberR8311002
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RapID™ ANA II System > 20 Panels/Kit