Learn More
Invitrogen™ RNAlater™ Stabilisierungslösung
Sofortige RNase-Inaktivierung und RNA-Stabilisierung innerhalb von Geweben oder Zellen
Marke:  Invitrogen™ AM7020
292.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10564445
  • 318.00 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Bacteria, Zellkulturen, Tissue, Hefe
Raumtemperatur
RNAlater™ Stabilisierungslösung
100 ml
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2824599 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM7020,AM7020_LITL18 PROMO
Chargennummer2808819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM7020,AM7020_LITL18 PROMO
Chargennummer2838510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM7020,AM7020_LITL18 PROMO
Chargennummer2848037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM7020,AM7020_LITL18 PROMO
Chargennummer2877373 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM7020,AM7020_LITL18 PROMO
Name des Produkts
Invitrogen™ RNAlater™ Stabilisierungslösung > 100 ml
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.