Learn More
Invitrogen™ Qubit™ microRNA Assay-Kits
Erzielen Sie mit dem Qubit microRNA Assay-Kit, das 100 und 500 Assay-Formate bietet, eine genaue miRNA-Quantifizierung, selbst bei Vorhandensein von rRNA, großer mRNA oder Kontaminanten.
224.00 CHF - 646.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Zur Verwendung mit (Geräte) Qubit Fluorometer
Zur Verwendung mit (Anwendung) microRNA-Quantifizierung
Produktlinie Qubit
Produkttyp microRNA Assay-Kit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15241038
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
Q32880
100 Reaktionen
224.00 CHF
100 Assays
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15401563
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
Q32881
500 Reaktionen
646.00 CHF
1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Mit Qubit miRNA (microRNA) Assay-Kits erzielen Sie eine genaue und präzise Quantifizierung kleiner RNA (∼20 Nukleotide oder Basenpaare). Diese miRNA-Quantifizierungskits ermöglichen den schnellen Nachweis aller Arten kleiner RNA, einschließlich microRNA und siRNA, sowie einzel- und doppelsträngiger RNA. Der Assay ist äußerst selektiv für kleine RNA über rRNA oder große mRNA und toleriert Kontaminanten wie Salze, Lösungsmittel oder Detergenzien.
Das Qubit miRNA Assay-Kit mit Qubit Fluorometer bietet eine präzise und selektive Methode zur Quantifizierung von microRNA-Proben. Dieser Assay ist für miRNA über rRNA oder große mRNA (> 1000 bp) sehr selektiv. Je nach Probenvolumen ist das Assay-Kit für die anfängliche miRNA-Probenkonzentration von 0,025 bis 150 ng/µl genau konzipiert und bietet einen Nachweisbereich von 0,5 bis 150 ng.
Das Qubit microRNA Assay Kit enthält ein konzentriertes Assay-Reagenz, einen Verdünnungspuffer und vorverdünnte miRNA-Standards. Einfach das Reagenz mit dem im Lieferumfang enthaltenen Puffer verdünnen, die Probe hinzufügen (ein beliebiges Volumen zwischen 1 µl und 20 µl reicht aus), und die Konzentration mit dem Qubit Fluorometer auslesen.
Hinweise
• Verwenden Sie dünnwandige, durchsichtige 0,5 ml-PCR-Röhrchen (Best. Nr. Q32856) für das Qubit 4 Fluorometer und 8 × 200 µl-Röhrchenstreifen (Bestell- -Nr. Q33252) für das Qubit Flex Fluorometer.
Spezifikation
Spezifikation
Fluoreszenz
microRNA-Quantifizierung
microRNA Assay-Kit
498/518
Qubit Fluorometer
Qubit
Raumtemperatur
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Qubit™ microRNA Assay-Kits