Learn More
Hirschmann™ Blaue Glasbürette der Klasse AS mit geradem Glassperrhahn
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Büretten der Klasse AS mit blauer Graduierung bestehen aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
Marke:  Hirschmann™ 3140170
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11722362
  • 150.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Schellbach, blaue Hauptpunkt-Ringgraduierung
  • Gerader Absperrhahn mit Glasküken
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
0.05 ml
Blau
Glas
Bürette
DIN EN ISO 385
Glas
Schellbachstreifen
Gerade
±0,03 mL
Klasse AS
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Blaue Glasbürette der Klasse AS mit geradem Glassperrhahn > Fassungsvermögen: 25 ml; Menge: Je