Learn More
Pyrex™ Labware Schellbach-Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE-Küken, Klasse AS
Die Konstruktion aus chemisch beständigem Borosilikatglas entspricht ISO 385. Pyrex™ Labware Schellbach-Büretten aus Borosilikatglas Klasse AS mit Glasschlüssel sind mit einem vertikalen weißen Streifen und einer zentralen blauen Linie versehen, um das genaue Ablesen des Meniskus zu erleichtern. Trichteraufsätze machen das Befüllen einfacher und sicherer. Inklusive fettfreiem, austauschbarem PTFE-Schlüssel mit 1.5 mm-Bohrung.
Marke: Pyrex 492095
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Entspricht ISO 385
- Skala und Beschriftung in blauem Einbrennlack
- Bürettenröhre mit Schellbach-Streifen als weißer Streifen mit blauer Mittellinie – vereinfacht das Erkennen des Meniskus – der Meniskus befindet sich genau an dem Punkt, an dem sich die blaue Linie in ein breites und ein schmales Band teilt
- Mit Trichteransatz für einfacheres und sichereres Einfüllen
- Bei jeder Bürette ist vor dem Ablesen eine Wartezeit von +30 s anzusetzen
- Hergestellt aus chemisch beständigem Borosilikatglas
- Schmierfettfreies, austauschbares Schließelement aus PTFE, mit 1.5 mm Durchmesser
Specifications
50 ml | |
Borosilikatglas | |
PTFE-Schlüssel mit 1.5 mm-Öffnung | |
PTFE | |
Schellbach Bürette | |
ISO 385 |
800 mm | |
0,1 mL | |
Blau | |
±0,05 ml | |
Klasse AS |
Volumetrics brochure
DateigrößeVersion: 2 MB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Pyrex™ Labware Schellbach-Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE-Küken, Klasse AS > Fassungsvermögen: 50 ml; Unterteilungen: 0,1 ml; Toleranz: ±0,05 ml
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction