Learn More
Hirschmann™ Glasbüretten mit blauer Graduierung und geradem Glashahn mit PTFE-Küken, Klasse AS
Mit geradem Absperrhahn aus Glas und Küken aus PTFE.
Marke: Hirschmann™ 3140360
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bürette der Klasse AS
- Aus DURAN™ Glas gefertigt
- Schellbach-Streifen für bessere Lesbarkeit
- Hauptringgraduierung
- Kalibriert für EX, DIN EN ISO 385
- 10 ml Volumen
Spezifikation
10 ml | |
Glas | |
Schellbachstreifen | |
Gerade | |
±0.02 ml | |
Klasse AS |
500 mm | |
0.02 ml | |
Blau | |
PTFE | |
Bürette | |
DIN EN ISO 385 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Glasbüretten mit blauer Graduierung und geradem Glashahn mit PTFE-Küken, Klasse AS > Kapazität: 10 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur