Learn More
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas, Klasse AS
Die Konstruktion aus präzisionsgebohrten Rohren (Borosilikatglas) gewährleistet hohe Genauigkeit und entspricht der ISO-Norm 385. Pyrex™ Labware Büretten aus Borosilikatglas Klasse AS enthalten einen fettfreien, austauschbaren Schlüssel aus PTFE mit 1.5 mm Bohrung. Graduierungen in weißer Emaillefarbe erhöhen die Sichtbarkeit bei dunklen Lösungen.
47.75 CHF - 76.40 CHF
Spezifikation
Material | Pyrex™ Borosilikatglas |
---|---|
Umfang | Weiß |
Material des Sperrhahns | PTFE |
Typ | Bürette |
Class | Klasse AS |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11327964
|
Pyrex
3295/18AS |
100 ml |
64.53 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11397954
|
Pyrex
3295/12AS |
10 ml |
47.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11307964
|
Pyrex
3295/14AS |
25 ml |
76.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11317964
|
Pyrex
3295/16AS |
50 ml |
70.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die Konstruktion aus präzisionsgebohrten Rohren (Borosilikatglas) gewährleistet hohe Genauigkeit und entspricht ISO 385.Pyrex™ Labware Büretten aus Borosilikatglas Klasse AS enthalten einen fettfreien, austauschbaren Schlüssel aus PTFE mit 1,5-mm-Bohrung.Graduierungen in weißer Emaillefarbe erhöhen die Sichtbarkeit bei dunklen Lösungen.
- Entspricht ISO 385
- Präzisionsgefertigte Röhre (Borosilikatglas) sorgt für hohe Genauigkeit
- Bei jeder Bürette ist vor dem Ablesen eine Wartezeit von +30 s anzusetzen
- Skala in weißem Einbrennlack auch bei dunkelfarbigen Lösungen problemlos ablesbar
- Schmierfettfreies, austauschbares Schließelement aus PTFE, mit 1.5 mm Durchmesser
Spezifikation
Pyrex™ Borosilikatglas | |
PTFE | |
Klasse AS |
Weiß | |
Bürette | |
ISO 385 |