Learn More
Pyrex™ Enghals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Beständig gegen chemische Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
50.50 CHF - 518.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 1773
Material Borosilikatglas
Bodenform Rund
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10327899
Unterlagen ansehen
Pyrex
1100/36D
10000 ml 279 mm
291.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12579095
Unterlagen ansehen
Pyrex
1100/04M
100 ml 65 mm
141.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10587670
Unterlagen ansehen
Pyrex
1100/38D
20000 ml 345 mm
518.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10754972
Unterlagen ansehen
Pyrex
1100/28D
2000 ml 166 mm
50.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12029012
Unterlagen ansehen
Pyrex
1100/28D
2000 ml 166 mm
507.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10079139
Unterlagen ansehen
Pyrex
1100/32D
4000 ml 207 mm
133.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12569095
Unterlagen ansehen
Pyrex
1100/02M
50 ml 50 mm
114.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10089139
Unterlagen ansehen
Pyrex
1100/35D
6000 ml 236 mm
189.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12099002
Unterlagen ansehen
Pyrex
1100/12D
250 ml 85 mm
161.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12009012
Unterlagen ansehen
Pyrex
1100/18D
500 ml 105 mm
171.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12019012
Unterlagen ansehen
Pyrex
1100/24D
1000 ml 131 mm
276.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 22-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht ISO 1773
  • Aus Pyrex™ Borosilikatglas für ausgezeichnete Beständigkeit gegen chemische Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1773
Borosilikatglas
Rund
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Enghals-Rundkolben aus Borosilikatglas