Learn More
Pyrex™ Enghals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Beständig gegen chemische Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
Marke:  Pyrex 1100/36D
268.85 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10327899
  • 291.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 1773
  • Aus Pyrex™ Borosilikatglas für ausgezeichnete Beständigkeit gegen chemische Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1773
Borosilikatglas
Rund
53
10000 ml
420 mm
279 mm