Learn More
Pyrex™ Enghals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Beständig gegen chemische Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
Marke:  Pyrex 1100/24D
229.29 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12019012
  • 276.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 22-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 1773
  • Aus Pyrex™ Borosilikatglas für ausgezeichnete Beständigkeit gegen chemische Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1773
Borosilikatglas
Rund
35
1000 ml
200 mm
131 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Pyrex™ Enghals-Rundkolben aus Borosilikatglas > Kapazität: 1000 ml