Learn More
Pyrex™ Enghals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Beständig gegen chemische Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
Marke:  Pyrex 1100/32D
109.98 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10079139
  • 133.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-11-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 1773
  • Aus Pyrex™ Borosilikatglas für ausgezeichnete Beständigkeit gegen chemische Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1773
Borosilikatglas
Rund
4000 ml
315 mm
207 mm
Name des Produkts
Pyrex™ Enghals-Rundkolben aus Borosilikatglas > Kapazität: 4000 ml