Learn More
Pyrex™ Enghals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Beständig gegen chemische Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
Marke: Pyrex 1100/28D
Beschreibung
- Entspricht ISO 1773
- Aus Pyrex™ Borosilikatglas für ausgezeichnete Beständigkeit gegen chemische Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
ISO 1773 | |
Borosilikatglas | |
Rund | |
43 |
2000 ml | |
260 mm | |
166 mm |