Learn More
Pyrex™ Enghals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Beständig gegen chemische Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
Marke:  Pyrex 1100/02M
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12569095
  • 114.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 1773
  • Aus Pyrex™ Borosilikatglas für ausgezeichnete Beständigkeit gegen chemische Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1773
Borosilikatglas
Rund
17
50 ml
105 mm
50 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Pyrex™ Enghals-Rundkolben aus Borosilikatglas > Kapazität: 50 ml