Learn More
Pyrex™ Enghals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Beständig gegen chemische Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
Marke: Pyrex 1100/35D
157.69 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Entspricht ISO 1773
- Aus Pyrex™ Borosilikatglas für ausgezeichnete Beständigkeit gegen chemische Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
ISO 1773 | |
Borosilikatglas | |
Rund | |
53 |
6000 ml | |
355 mm | |
236 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen