Learn More
Pyrex™ Enghals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Beständig gegen chemische Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
Marke:  Pyrex 1100/38D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10587670
  • 518.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 1773
  • Aus Pyrex™ Borosilikatglas für ausgezeichnete Beständigkeit gegen chemische Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1773
Borosilikatglas
Rund
62
20000 ml
515 mm
345 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Pyrex™ Enghals-Rundkolben aus Borosilikatglas > Kapazität: 20000 ml