Learn More
BINDER™ Schüttler 'Professional'
Schüttler Professional - Schüttler und Steuerung mit LEMO-Steckern ausgestattet, exklusiv für CB mit Stromdurchführung , 100 – 240 V, 50/60 Hz
Marke:  BINDER™ 8012-1772
Artikelnummer. 15735663
  • 3905.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ausgestattet mit LEMO-Anschlüssen
  • Exklusiv für CB mit elektrischem Anschluss
Spezifikation
Spezifikation
20 mm
5 to 220 rpm
Rotationsschüttler
Schüttler „Professional“ – Schüttler und Steuerung mit LEMO Anschlüssen, exklusiv für CB mit elektrischem Anschluss, 100 bis 240 V, 50/60 Hz
BINDER Kammern Kammern CB170, CB220
2 kg
100/240 V
50/60 Hz
Professional Shaker
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BINDER™ Schüttler 'Professional' > Kann verwendet werden mit: BINDER™ CB 170, CB 220