Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Traut's Reagenz (2-Iminothiolan)
2-Iminothiolan-HCl (CAS 4781-83-3); ein aminreaktives Thiolationsreagenz zur Abdeckung von primären Proteinaminen mit Sulfhydrylgruppen für eine unmittelbare Vernetzung.
Marke:  Thermo Scientific™ 26101
373.35 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10688644
  • 403.00 CHF / 500 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Traut's-Reagenz ist 2-iminothiolan, eine kleine Thiolationsverbindung, die mit primären Aminen reagiert (z. B. lysinseitige Ketten), um einen kleinen Spacerarm (8,1 Å) hinzuzufügen, der durch eine freie Sulfhydrylgruppe beendet wird.
Leistungsmerkmale:
  • Reagiert mit primären Aminen (Lysinepsilon-Aminogruppen) bei einem pH-Wert von 7 bis 9
  • Fügt ein kurzes Spacerstück hinzu, das in einer Sulfhydrylgruppe endet und als Ziel für sulfhydryl-spezifische Vernetzung oder Markierung verwendet werden kann
  • Der amine-haltige Spacerarm bewahrt die Ladung des ursprünglichen, modifizierten primären Amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Amin
Sulfhydrylgruppe
Pierce™
Pulver
DMF, DMSO
Lagerung: Nach Erhalt das Produkt bei 4 °C mit Trockenmittel lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Konjugierende Gruppen
Kurz (<10 Å)
500 mg
Thiophiles Adsorptionskit
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI395721 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2024 Catalog Number26101
ChargennummerZH395720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2024 Catalog Number26101
ChargennummerZE379890 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Catalog Number26101
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Catalog Number26101
ChargennummerZC374363 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 Catalog Number26101
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Traut's Reagenz (2-Iminothiolan) > 500mg