Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ RB025/S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10411083
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Naturgummi
  • Rot
  • Solide Stopfen ohne Löcher
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung in Laboren
28mm
Rot
28,5mm
Stopfen
46/55 IRHD
20/Packung
25mm
Gummi
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk > Durchmesser:25mm