Learn More
Cole-Parmer™ Rührer-Propeller aus Edelstahl
Verwenden Sie diese drei Flügelpropeller allein oder montieren Sie mehrere auf einer Welle für ein gründliches Schütteln. Die Rührerpropeller aus Edelstahl sind ideal für allgemeine Mischanwendungen geeignet.
Marke: Cole-Parmer™ 04552-60
66.58 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Propeller aus elektropoliertem Edelstahl 316
Spezifikation
Bohrung:8 mm | |
Allgemeine Rühranwendungen | |
Propellerrührer |
76 mm | |
Je 1 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30