Learn More
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter
Schnapphalter aus Kunststoff ermöglichen eine einfache Identifizierung des Regalinhalts
Marke:  Metro™ 9990SL30
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15986781
  • 16.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Graue, feste Kunststoffhalter sorgen durch Neigung der 32 mm-Etiketten für bessere Sichtbarkeit
  • Etiketten nicht enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Label Holder
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2 qwikSLOT™, Drop Mat™ Drahtregale, freitragende Regale
63,5 x 3,2 cm
76 cm
-18 bis 120.2 °F
Kunststoff
Grau
25 X 1.25 in.
30 Zoll
Schräg
-28 bis 49 °C
Name des Produkts
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter > Schräg, grauer massiver Kunststoff; passend für Regallängen: 760 mm (30 Zoll)