Learn More
Metro™ Super Erecta™ solides Regal, Edelstahl, autoklavierbar und Wagen-waschbar
Bewahren Sie die Autoklaviergeräte ordentlich und an Ort und Stelle auf. Metro Super Erecta™ Stabiles Regal ist perfekt für Autoklaven- und Wagenwasch- Anwendungen.
Marke: Metro™ 1430NFS
Beschreibung
- Komplett rostfrei
Bestellen Sie Spannstifte aus Aluminium mit rostfreien C-Ringen für korrosive Reinigungs- und Autoklavenanwendungen mit hohen Temperaturen (Fisher Artikel-Nr. 13-450-953).
Spezifikation
Solid Shelf | |
Edelstahl | |
76 x 35,5 cm (30 x 14 Zoll) | |
30 in. | |
14 in. |
Silver | |
Autoklavierbar | |
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem | |
76 cm | |
35,5 cm |