Learn More
BRAND™ Silberbrand™ Automatische Büretten nach Dr. Schilling
Die Grobtitration erfolgt durch Lösen der Mikrometerschraube und Drücken des Knopfes. Die BRAND™ SILBERBRAND™ automatische Schilling-Bürette umfasst einen PVC-Füllschlauch, Silikon-Ablassschlauch und eine LDPE-Reservoirflasche.
Marke:  BRAND™ 23755
105.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10313581
  • 109.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Konstruktion aus AR-GLAS™
  • Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Schellbachstreifen
  • Automatische Nullstellung
  • Quetschflasche ermöglicht schnelles Befüllen.
  • Die Mikrometerschraube ermöglicht eine Feintitration.
Materialien:
  • Füllschlauch: PVC
  • Ablasschlauch: Silikon,
  • Reservoirflasche: PE-LD
  • Basis: PE-HD,
  • Anschlussstück, grau: Polyamid,
  • Mikrometerschraube: Messing/PP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 ml
0.1 ml
Reservoirflasche, Schellbachstreifen
Automatische Bürette
DIN EN ISO 385
PVC-Füllschlauch
510 mm
±0.08 ml
Klasse B
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Silberbrand™ Automatische Büretten nach Dr. Schilling > Kapazität: 15 ml