Learn More
KD Scientific Legato Spritzenpumpen
Vom Anwender definierbare Flussraten mit wählbaren Zielvolumen oder Zeitvorgaben zur Steuerung des gesamten Infusionsvolumens
Marke:  KD Scientific 788212
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11995576
  • 4445.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Fasst eine oder zwei Spritzen von 0,5 μl bis 140 ml
  • 6.400 Mikroschritte pro eine Umdrehung der Einstellschrauben
  • Hochauflösender Farb-Touchscreen
  • Echtzeituhr
  • Beispiellose Anwenderfreundlichkeit
  • Touchpad-“Sperr”-Funktion
  • LED-Leuchte an der Vorderseite
  • Vollmetallgehäuse
  • Integrierter Spritzentisch
  • Bis zu 75 lb. lineare Kraft
  • Fortschrittliche Mikrostepping-Verfahren
  • Integrierte RS-485-Schnittstelle
  • USB-Anschluss
  • E/A- und TTL-Schnittstelle
  • Kontinuierliche Funktionsweise:
  • Staurand
Certifications
CE-Kennzeichnung, UL-gelistet, CSA, WEE, CB-Schema, EU RoHS
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Manuals
Product Information
Catalogs
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
KD Scientific Legato Spritzenpumpen > Legato 210; Anzahl der Spritzen 2; Zugabe/Entnahme programmierbar