Learn More
Invitrogen™ Pierce™ Avidin, Fluorescein (FITC) Conjugated
Mit diesen aufgereinigten und HRP-, AP- oder FITC-markierten Avidin-Molekülen können Sie Western Blots, ELISA oder andere biotin-basierte Nachweismethoden durchführen.
Marke:  Invitrogen™ 21221
340.10 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24369" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11881185
  • 378.00 CHF / 5 Milligramm
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Avidin und deren Konjugate umfassen gereinigtes Avidin-Protein aus Hühnereiweiß sowie Avidin-HRP, Avidin-AP und andere konjugierte Formen zur Verwendung in Biotin-basierten Nachweismethoden.
Avidin aus Hühnereiweiß ist ein Glykoprotein, das Biotin effektiv bindet, und ein Tag, das häufig zur Markierung von Antikörpern und anderen Sonden für Immundetektionsmethoden verwendet wird. Reines Avidin ist eine Schlüsselkomponente bei bestimmten Immunhistochemie-Methoden (IHC). Alkalische Phosphatase- (AP) und Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Konjugate von Avidin sind für Western Blotting- oder ELISA-Nachweis mit geeigneten Enzym-Substraten nützlich.
Leistungsmerkmale:
  • Natives Avidin – Glykoprotein aus Hühnereiweiß, 67 kDa, pI entspricht 10
  • Löslich – Glykosylierung und isoelektrischer Punkt machen Avidin löslicher als Streptavidin
  • Erschwinglich – deutlich kostengünstiger als rekombinantes Streptavidin
  • ABC-Färbung – Avidin wird in der Regel bei Avidin-Biotin-komplexen Färbemethoden (ABC) in der Immunhistochemie (IHC) gegenüber Streptavidin bevorzugt
  • Reines Protein und Konjugate – wählen Sie reines, nicht konjugiertes Avidin für die ABC-Färbung, Peroxidase oder alkalische Phosphatase-Formen für membran- und plattenbasierte Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5,0 mg/mL
5 mg
Flüssig
Avidin-Konjugat (fluoreszierend)
FITC (Fluorescein)
Bei 2 – 8 °C lagern. Versand bei Umgebungstemperatur.
Pierce™
Biotin
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ44980010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number21221
ChargennummerZD42769810 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 Catalog Number21221
ChargennummerYK40854410 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number21221
ChargennummerYA38050810 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2023 Catalog Number21221
ChargennummerXD35719710 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2022 Catalog Number21221
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ Pierce™ Avidin, Fluorescein (FITC) Conjugated > Mit Fluorescein (FITC) konjugiert; 5 mg