Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotin-Quantifizierungskit
HABA-Färbereagenz und biotinylierter Proteinstandard für die bequeme kolorimetrische Bestimmung von Biotinylierungswerten in Antikörpern und anderen Proteinen.
Marke: Thermo Scientific™ 28005
401.85 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Biotin Quantitation Kit enthält Aliquoten von HABA-Reagenzien und biotinylierten Proteinstandards für die bequeme kolorimetrische Bestimmung des Biotinylierungsgehalts in markierten Antikörpern und anderen Proteinen.
Bestimmen Sie das molare Verhältnis von Biotin, das mit der HABA-Avidin-Methode in ein Protein integriert wurde. Der HABA-Farbstoff (4'-hydroxyazobenzen-2-carboxylsäure) bindet an Avidin und erzeugt einen gelb-orange gefärbten Komplex, der bei 500 nm absorbiert. Freies Biotin, das in Lösung mit diesem Avidin-HABA-Komplex vorhanden ist, verdrängt den HABA-Farbstoff und führt zu einer Abnahme der Absorption. Die Menge des vorhandenen Biotins kann direkt aus der verringerten Absorption bei 500 nm berechnet werden. Das Thermo Scientific EZ Biotin Quantitation Kit enthält vorgemessene Dosen des Avidin-HABA-Gemischs und eine biotinylierte Meerrettich-Peroxidase-Positivkontrolle, um die Reagenzienvorbereitung zu vereinfachen und die Abfallmenge zu minimieren. Der praktische Assay kann entweder in einer Küvette oder in einer Mikrotiterplatte durchgeführt werden.
Leistungsmerkmale:
- Der HABA-Avidin-Komplex kann über einen breiten Bereich von pH- und Salzkonzentrationen verwendet werden
- Die Menge an Biotin, die einen Komplex mit dem GABA-Farbstoff bildet, kann direkt aus der verringerten Absorption bei 500 nm berechnet werden
Es sind keine umständlichen Assay-Gleichungen mehr erforderlich, wenn Sie diesen praktischen HABA-Rechner verwenden www.piercenet.com/HABA/habacalc.cfm
Lieferumfang:
HABA/Avidin-Fertigmischung, 24 Röhrchen; biotinylierte HRP, 12 Röhrchen
Spezifikation
Kit für die Biotin-Quantifizierung | |
Ausreichend für: Tests der Biotinylierung von 12 Proteinproben • HABA-Avidin Premix, 24 Röhrchen • Biotinylierste Meerrettich-Peroxidase, 5 mg Lagerung bei 4 °C. |
|
Biotin |
12 Tests | |
Pierce™ | |
Antikörper, Proteine |