Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, Mini-Protein-Gele
NuPAGE™ Novex™ 12 % Bis-Tris-Gele sind Polyacrylamid-Fertiggele zur optimalen Trennung kleiner bis mittelgroßer Proteine unter Denaturierungsbedingungen.
Marke:  Invitrogen™ NP0341PK2
69.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24349" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12817582
  • 73.50 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
NuPAGE™ Novex™ 12 % Bis-Tris-Gele sind Polyacrylamid-Fertiggele für die optimale Trennung kleiner bis mittelgroßer Proteine unter denaturierenden Bedingungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tris-Glycin-Gelen bieten NuPAGE™ Novex™ Bis-Tris-Gele einen neutralen pH-Wert, was Proteinmodifikationen verringert. Verwenden Sie NuPAGE™ Novex™ Bis-Tris-Gele für Proteinvorbereitungen bei Sequenzierungen, für die Massenspektrometrie und alle anderen Methoden, bei denen es auf Proteinintegrität ankommt.
Merkmale der NuPAGE Bis-Tris-Gele:
Bessere Proteinintegrität — die optimale Probenvorbereitung hält die Proteine intakt
Breite Molekulargewichtstrennung — mit dem richtigen Gel und Laufpuffer kann eine optimale Proteintrennung erzielt werden
Kürzere Laufzeiten — Proteintrennungen in nur 35 Minuten
Längere Haltbarkeit — NuPAGE Bis-Tris Gele können bei Raumtemperatur mindestens 12 Monate gelagert werden
Wählen Sie das richtige NuPAGE Bis-Tris-Gel für Ihre Proteintrennung
Optimale Trennung Ihrer Proteine durch Auswahl der richtigen Kombination aus Gel und Laufpuffer. NuPAGE Bis-Tris-Proteingele sind in vier Polyacrylamid-Konzentrationen erhältlich: 8 %, 10 %, 12 % und ein 4 bis 12 % Gradient. Gele sind in zwei Größen erhältlich: Mini (8 cm x 8 cm) oder Midi (8,7 cm x 13,3 cm) und entweder 1,0 mm (Mini- und Midi-Gele) oder 1,5 mm (nur Mini-Gel-Format) in Dicke. NuPAGE Bis-Tris-Gele sind auch in verschiedenen Well-Formaten erhältlich.
NuPAGE Bis-Tris-Gele sind für denaturierende Gelelektrophoreseanwendungen formuliert. Für eine optimale Probenvorbereitung verwenden Sie NuPAGE LDS-Probenpuffer (NP0007) und NuPAGE-Probenreduktionsmittel (NP0004). Verwenden Sie NuPAGE Antioxidans (NP0005) im Laufpuffer, um den reduzierten Proteinzustand während des Laufs aufrechtzuerhalten und eine maximale Bandenschärfe zu ermöglichen. Die Gele lassen sich mit dem NuPAGE MES SDS-Laufpuffer (NP0002) zur besseren Auflösung kleiner Proteine oder mit dem NuPAGE MOPS SDS-Laufpuffer (NP000102) zur Auflösung mittlerer bis großer Proteine ausführen.
Für den Transfer von Proteinen auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des NuPAGE Transferpuffers (NP00061) für den herkömmlichen Nasstransfer mit dem Mini Blot-Modul (B1000) oder XCell II Blot-Modul (EI9051). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB210010) durchgeführt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle
Mini
Bis-Tris
Bis zu 25 µl
Denaturierung
Molekulargewicht
2 Gele/Karton
Bei 4–25 °C lagern. Nicht einfrieren.
8 cm
12 %
1,0 mm
Denaturierung
3,5 bis 80 kDa
10-Well
NuPAGE™
Raumtemperatur
8 cm
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer12121310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberNP0341PK2
Chargennummer12122172 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberNP0341PK2
Chargennummer13071372 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberNP0341PK2
Chargennummer13080971 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberNP0341PK2
Chargennummer13112272 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog NumberNP0341PK2
Name des Produkts
Invitrogen™ NuPAGE™ 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, Mini-Protein-Gele > 10-Well, 2 Gele/Karton