Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ MOPS SDS-Laufpuffer (20x)
Aus hochgradig reinen Reagenzien hergestellt und strengen Qualitätskontrollen unterzogen.
Marke: Invitrogen™ NP0001
113.46 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
167.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: NuPAGE MOPS SDS Laufpuffer (20X)
Requires : Die Puffer werden als konzentrierte Lösung geliefert, was vor der Verwendung ein einfaches Verdünnen mit deionisiertem Wasser erfordert.
Beschreibung
NuPAGE MOPS SDS-Laufpuffer (20X) dient dem Lauf von Proteinen ausschließlich auf NuPAGE Novex Bis-Tris-Gelen. NuPAGE™ MOPS SDS-Laufpuffer wird zur Trennung kleiner bis mittelgroßer Proteine empfohlen.
- Liefert konsistente, anwenderfreundliche und hochwertige Ergebnisse
- Vorgemischte NuPAGE Puffer sind eine praktische Möglichkeit, hochwertige und konsistente Elektrophorese-Ergebnisse zu erhalten
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Laufpuffer | |
pH 7,7 | |
NuPAGE™ | |
50 mM MOPS, 50 mM Tris-Base, 0,1 % SDS, 1 mM EDTA, pH 7,7; 0.01-0.09% N,N-dimethylformamide |
20 X | |
Flüssigkeit | |
500 ml |