Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Antioxidans
Proprietäres Reagenz, das Proteine bei der Protein-Gelelektrophorese in reduziertem Zustand hält.
Marke: Invitrogen™ NP0005
48.95 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
69.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Enthält 15 ml NuPAGE Antioxidans
Beschreibung
Dies wird dem Laufpuffer in der oberen (Kathoden-) Pufferkammer hinzugefügt, wenn Sie unter reduzierenden Bedingungen eine Protein-Gelelektrophorese durchführen.
- Zur Verwendung mit Proben, die mit dem NuPAGE Probenreduktionsmittel oder anderen Reduktionsmitteln reduziert wurden
- Optimiert für einen neutralen pH-Wert von NuPAGE Novex™ Gelen und nicht mit anderen chemischen Gelzusammensetzungen kompatibel
- Kann auch dem NuPAGE Transferpuffer hinzugefügt werden, um den Transfer von Proteinen auf eine Membran zu verbessern
- Migriert mit reduzierten Proteinen, um reduzierende Bedingungen zu erhalten und die Reoxidation empfindlicher Aminosäuren wie Methionin und Tryptophan zu verhindern
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Enthält 15 ml NuPAGE™ Antioxidans. Bei 4 °C lagern. Garantiert 6 Monate stabil, sofern in der Produktliteratur nicht anders angegeben. | |
NuPAGE™ | |
Nasseis |
Antioxidans | |
15 mL |
Sicherheit und Handhabung
- NuPAGE Antioxidant
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Dimethylformamide