Learn More
Thermo Scientific™ PageRuler™ vorgefärbte Proteinleiter, 10 bis 180 kDa
Mischung aus zehn (10) blau-, orange- und grüngefärbten Proteinen (10 bis 180 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Protein-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) und beim Western Blot.
Marke:  Thermo Scientific™ 26616
164.16 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
150.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11812124
  • 226.00 CHF / 2 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt: zwei 250 µl-Fläschchen
Lagerpuffer: 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin
Lagerung: Nach Erhalt bei –20 °C lagern
10
Ja
3 Farben: Blau, orange, grün
180, 130, 100, 70, 55, 40, 35, 25, 15, 10 kDa
2 x 250 μl
Western Blotting, SDS-PAGE
Kolorimetrisch, NIR-Fluoreszenz (700 nm), RGB-Fluoreszenz (555 nm)
Proteinleiter
10 bis 180 kDa
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele
PageRuler™
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2800371 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number,26616,26616_LITL18 PROMO
Chargennummer2812403 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number,26616,26616_LITL18 PROMO
Chargennummer2827769 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number,26616,26616_LITL18 PROMO
Chargennummer2828767 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number,26616,26616_LITL18 PROMO
Chargennummer2809291 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number,26616,26616_LITL18 PROMO
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-07-04
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PageRuler™ vorgefärbte Proteinleiter, 10 bis 180 kDa > 2 x 250 μl