Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ MES SDS-Laufpuffer (20x)
Aus hochgradig reinen Reagenzien hergestellt und strengen Qualitätskontrollen unterzogen
Marke: Invitrogen™ NP0002
116.51 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
167.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: NuPAGE MES SDS Laufpuffer (20x)
Requires : Die Puffer werden als konzentrierte Lösung geliefert, was vor der Verwendung ein einfaches Verdünnen mit deionisiertem Wasser erfordert.
Beschreibung
NuPAGE MES SDS-Laufpuffer (20X) dient dem Lauf von Proteinen ausschließlich auf NuPAGE Novex Bis-Tris-Gelen. NuPAGE MES SDS Running Buffer wird zur Trennung kleiner bis mittlerer Proteine empfohlen.
- Die Verwendung von MES-Puffer ermöglicht einen schnelleren Proteinlauf
- Gewährleistet qualitativ hochwertige, konsistente Elektrophoreseergebnisse
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Laufpuffer | |
pH 7,3 | |
NuPAGE™ | |
1X: 50 mM MES, 50 mM TRIS-Base, 0,1 % SDS, 1 mM EDTA, pH 7,3 |
20 X | |
Flüssigkeit | |
500 ml | |
Wasser |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2996843 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | NP0002,NP0002_LITL18 PROMO |
3070417 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | NP0002,NP0002_LITL18 PROMO |
3039240 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | NP0002,NP0002_LITL18 PROMO |
3065314 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | NP0002,NP0002_LITL18 PROMO |
TESTCJ23 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | NP0002,NP0002_LITL18 PROMO |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
51Stunden
17Minuten
47Sekunden
20
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.