Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Probenreduktionsmittel (10x)
Gebrauchsfertiges Reagenz zur Reduktion von Proteinproben für die Proteingelelektrophorese
Marke:  Invitrogen™ NP0009
101.26 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11569166
  • 172.00 CHF / 10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: NuPAGE Probenreduktionsmittel (500 mM Dithiothreitol)
Beschreibung
Beschreibung
NuPAGE Probenreduktionsmittel enthält 500 mM Dithiothreitol (DTT) in einer gebrauchsfertigen, 10X-Konzentration in stabilisierter flüssiger Form. Verwenden Sie NuPage Probenreduktionsmittel für die Proteinanalyse mit NuPAGE Novex BIS-TRIS-Gelen, um Proteinproben während der Elektrophorese im reduzierten Zustand zu halten.
1D-Gelelektrophorese, 2D-Gelelektrophorese, isoelektrische Fokussierung, Proteingel-Elektrophorese, Proteinprobenfraktionierung, Proteinprobenvorbereitung und -aufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NuPAGE™ Probenreduktionsmittel (500 mM Dithiothreitol) sollte bei 4 °C gelagert werden. Garantiert 6 Monate stabil, sofern in der Produktdokumentation nicht anders angegeben.
Probenreduzierungsmittel
10 ml
500 mM
NuPAGE™
Nasseis
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Invitrogen™ NuPAGE™ Probenreduktionsmittel (10x) > 10 ml