Learn More
Invitrogen™ SimplyBlue™ SafeStain
SimplyBlue SafeStain ist ein gebrauchsfertiger, schneller, empfindlicher und sicherer Coomassie G-250-Farbstoff zur Visualisierung von Proteinbändern auf Polyacrylamid-Gelen und PVDF-Trockenmembranen.
Marke: Invitrogen™ LC6060
311.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Includes: SimplyBlue™ SafeStain wird als 1x gebrauchsfertiges Färbereagenz geliefert.
Beschreibung
SimplyBlue SafeStain ist ein gebrauchsfertiger, schneller, empfindlicher und sicherer Coomassie G-250-Farbstoff zur Visualisierung von Proteinbändern auf Polyacrylamid-Gelen und PVDF-Trockenmembranen. Dies ist vollkommen ungefährlich und erfordert keine Fixiermittel oder Entfärbemittel auf Basis von Methanol oder Essigsäure. Ein mögliches Gesundheitsrisiko und Geruchsbelästigung werden eliminiert, so dass sich ein unbedenkliches Laborklima ergibt.
Coomassie G-250-Färbemittel zur Visualisierung von Proteinbändern auf Polyacrylamidgelen und trockenen PVDF-Membranen. Dies ist vollkommen ungefährlich und erfordert keine Fixiermittel oder Entfärbemittel auf Basis von Methanol oder Essigsäure. Ein mögliches Gesundheitsrisiko und Geruchsbelästigung werden eliminiert, so dass sich ein unbedenkliches Laborklima ergibt.Die Merkmale beinhalten:
• Das einfach auszuführende Protokoll kann in weniger als drei Stunden abgeschlossen werden. Für zusätzliche Geschwindigkeit kann in 12 Minuten ein einfaches Mikrowellenverfahren durchgeführt werden
• Ein Entfärben ist nicht erforderlich, kann jedoch mit deionisiertem Wasser durchgeführt werden, um eine maximale Empfindlichkeit zu erreichen, insbesondere bei nachgeschalteten Analysen wie der Massenspektrometrie, oder wenn ein kristallklarer Hintergrund erforderlich ist
• Empfindlich — Nachweis von bis zu 7 ng Protein
• Schnell — Nachweis von 1 µg Protein nur fünf Minuten nach dem Färben
• Bequem — Zeiteinsparung durch Wegfall der Reagenzienvorbereitung mit dieser gebrauchsfertigen Formulierung
• Ungefährlich — Keine Kosten und Aufwände für den Versand und die Entsorgung von Gefahrgut
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
SimplyBlue™ SafeStain wird als gebrauchsfertiges 1x-Färbereagenz geliefert. Bei Raumtemperatur lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang stabil. Für dieses Produkt fallen keine Gefahrenstoff-Gebühren an. | |
In-Gel-Detektion | |
Coomassie | |
Weniger gefährlich | |
1 l |
SimplyBlue™ SafeStain, 1 l | |
Kolorimetrisch | |
Sicheres Protein-Färbemittel | |
SimplyBlue™ | |
Protein |
Sicherheit und Handhabung
- SimplyBlue SafeStain
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: citric acid, monohydrate, ethanol
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Jetzt verlängert - Angebot endet am 28. MärzAktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-28
Neues Angebot Jetzt sparen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.