Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ LDS-Probenpuffer (4x)
Zur Vorbereitung von Proteinproben für die denaturierende Gelelektrophorese mit NuPAGE™ Novex™ Gelen. Invitrogen™ Novex™ NuPAGE™ LDS-Probenpuffer (4X) enthält Lithiumdodecylsulfat, pH-Wert von 8,4, und ermöglicht so eine maximale Aktivität des Reduktionsmittels.
Marke:  Invitrogen™ NP0007
25.74 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11549166
  • 43.48 CHF / 10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: NuPAGE LDS-Probenpuffer (4x), 10 ml
Beschreibung
Beschreibung
Die optimale Vorbereitung von Proteinproben für die Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) erfordert die Denaturierung und Reduktion der Disulfidbindungen in den Proteinen.
  • Hochviskose und konzentrierte Lösung mit höherer Konzentration von Glycerin
  • Enthält doppelt so viel LDS im Vergleich zur Menge von SDS in Novex™ Tris-Glycin-SDS-Probenpuffer oder in Tricin-SDS-Probenpuffer
  • NuPAGE™ LDS Probenpuffer muss vor Gebrauch auf Raumtemperatur (25 °C) gebracht werden
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probenpuffer (4X) mit Lithiumdodecylsulfat (LDS) bei pH 8,5 mit SERVA Blue G250 und Phenolrot.
Bei 4 bis 25 °C lagern.
4 X
LDS-Probenpuffer
NuPAGE™
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Probenladepuffer
NuPAGE Gel
NuPAGE™ Gele
10 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Invitrogen™ NuPAGE™ LDS-Probenpuffer (4x) > 10 ml