Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 10 %, Bis-Tris, 1,0–1,5 mm, Mini-Protein-Gele
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris-Proteingele sind Polyacrylamid-Fertiggele, die eine Trennung von Proteinen in einer großen Bandbreite von Molekülmassen mit hoher Auflösung und Probenintegrität bieten. Diese Fertiggele sind ideal für Anwendungen, bei denen die Proteinintegrität entscheidend ist.
Marke:  Invitrogen™ NP0304BOX
200.69 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12020156
  • 329.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Katalognummern für Gele beziehen sich auf eine einzelne Packung. Jede Packung enthält 10 Gele.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle
Mini
Bis-Tris
700 µl
Denaturierung
Molekulargewicht
10 Gele/Karton
Bei 4–25 °C lagern. Nicht einfrieren.
8 cm
10 %
1,0 mm
Denaturierung
3,5 bis 260 kDa
1-Well
NuPAGE™
Raumtemperatur
8 cm
Dokumentation
Manuals
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer14031873 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog NumberNP0304BOX
Chargennummer14031194 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog NumberNP0304BOX
Chargennummer13092771 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog NumberNP0304BOX
Chargennummer13100471 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog NumberNP0304BOX
Chargennummer13100173 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog NumberNP0304BOX
Name des Produkts
Invitrogen™ NuPAGE™ 10 %, Bis-Tris, 1,0–1,5 mm, Mini-Protein-Gele > 1-Well, 1,0 mm, 10 Gele/Karton