Learn More
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, Fisher BioReagents
CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246.47 g/mol
Marke: Fisher BioReagents BP213-1
Beschreibung
Poly-Flasche; 1 kg
Magnesiumsulfat eignet sich für die Herstellung von Pufferlösungen.
Spezifikation
Magnesium Sulfate Heptahydrate | |
10034-99-8 | |
5 to 8.2 | |
1 kg | |
H14MgO11S | |
15, 5755 | |
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L | |
Magnesium;sulfat;heptahydrat | |
24843 | |
246.47 | |
Pass Test | |
<0.1 mmHg at 20°C |
770°C | |
Weiß | |
Fest | |
98.0 to 102.0 % | |
MFCD00149785 | |
magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate | |
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
246.47 | |
CHEBI:31795 | |
98.0 to 102.0% | |
Poly-Flasche | |
1.678g/cm³ |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- Magnesium sulfate heptahydrate