Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Laborheizgerät PowerCube IRB 1, 230 V
Optimal geeignet für schnelle Heizaufgaben ohne offene Flamme bis max. 700 °C.
Marke: Edmund Bühler GmbH™ 6060 000
Beschreibung
- Umfasst Basisgerät mit Stützkreuz
- Höchsttemperatur: 700 °C
- Heizleistung: 250 W
- Beheizte Fläche: 60 x 60 mm
- Gesamtabmessungen (B x T x H): 100 x 105 x 105 mm
- Max. Umgebungstemperatur: 30 °C
Spezifikation
105 mm | |
230 V, 50/60 Hz | |
0,7 kg | |
Infrarotheizelement | |
Schnelle Heizleistungen ohne offene Flamme bis max. 700 °C |
105 mm | |
IRB 1 | |
100 mm | |
700°C |