Learn More
Magnesiumsulfat, wasserfrei, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377658
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
CAS: 7487-88-9 | MgO4S | 120.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7487-88-9
Summenformel MgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
MDL-Nummer MFCD00011110
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Magnesiumsulfat, Magnesiumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Magnesiumsalz 1:1, Bittersalz, Magnesiumsulfat 1:1, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumsulfat, wasserfrei
Schmelzpunkt 1124°C (decomposition)
Namenshinweis wasserfrei
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.5 % min
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol,glycerol. Insoluble in acetone.
IUPAC-Name Magnesium(2+) Sulfat
Formelmasse 120.37
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.66 g/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumsulfat, wasserfrei, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals >