Learn More
Acrylamid: Bis-Acrylamid 29:1 (40 % Lösung/Elektrophorese), Fisher BioReagents
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71.08 g/mol
Marke:  Fisher BioReagents BP1408-1
109.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10001313
  • 114.00 CHF / 1 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
PP-Flasche; 1 l
Diese Acrylamid-Lösung ist für eine 3.3-prozentige Vernetzung vorgemischt und eignet sich für die DNA-Sequenzierung und Trennung von Proteinen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Acrylamide: Bis-Acrylamide 29:1
Flüssigkeit
10μmhos max.
Farblos
Flasche aus Polypropylen
C3H5NO
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Prop-2-enamid
6579
Elektrophorese
40% Solution
79-06-1, 110-26-9, 7732-18-5
1.035 g/mL
1 L
DNase-, RNase- and Protease-Free
MFCD00008032
NC(=O)C=C
71.08
CHEBI:28619
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Acrylamid: Bis-Acrylamid 29:1 (40 % Lösung/Elektrophorese), Fisher BioReagents > PP-Flasche; 1 l