Learn More
Wasserstoffperoxid 30-32 % (w/w) (100 Volumina), Primar™, für die Metallspurenanalyse, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical H/1820/15
208.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
1,5 l-Kunststoffflasche aus HDPE
Spezifikation
Farblos | |
108°C | |
30-32%w/w | |
11333 | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
Wasserstoffperoxid | |
784 | |
HDPE-Kunststoffflasche | |
3.3 | |
Flüssig |
7722-84-1 | |
-33°C | |
H2O2 | |
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
OO | |
34.014 | |
CHEBI:16240 | |
1.1 | |
1 L |
Sicherheit und Handhabung
- Hydrogen peroxide 100 volumes 30-32% w/w
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrogen peroxide
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30