Learn More
Hamilton™ HVDP 2-5 Ventil für Spül- und Fall-Spritzen
Zur Verwendung mit Hamilton Spül- und Fall-Spritzen.
Marke: Hamilton™ 86789
Beschreibung
- Mit weiblichem Luer
- Modell 2-5
- Entwickelt für die Analyse von Trinkwasserproben gemäß EPA Purge-and-Trap-Konzentrationsverfahren
Spezifikation
Luer-Anschluss (weiblich) | |
Schwarz |