Learn More
KD Scientific Adagio Spritzenpumpen-Steuerungssoftware
Für Legato™ Spritzenpumpen. Eine Lizenz für Software auf USB-Stick.
Marke:  KD Scientific 78-8000
Artikelnummer. 13433649
  • 680.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Günstige und einfache Installation
  • Flussentwicklungsdiagramm
  • Programme importieren und exportieren
  • Schnelle und einfache manuelle Pumpensteuerung
  • Überwachung einer oder mehrerer Pumpen
  • Programmdatenaufzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
Control Software
0/1 V
Name des Produkts
KD Scientific Adagio Spritzenpumpen-Steuerungssoftware >