Learn More
Magnesiumsulfat, 97 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10731252
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumsulfat, 97 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10731252 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Glasflasche
Kunststoffflasche
missing translation for 'unitSize'
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10731252
Marke: Thermo Scientific Acros 413485000
Spotlight
Aktionscode 24157 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Magnesiumsulfat, 97 %, MgO4S, CAS-Nummer-7487-88-9, Schwefelsäure Magnesiumsalz 1:1, Sal de Sedlitz, Magnesiumsulfat, Bittersalz, Magnesiumsulfat 1:1, sal angalis, Magnesiumsulfat, MgSO4, Magnesiumsulfat wasserfrei, 500 g, CHEBI:32599, nicht gekennzeichnet, > 700 °C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7487-88-9
Summenformel MgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
MDL-Nummer MFCD00011110
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix otMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
IUPAC-Name Magnesium;sulfat
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Magnesium sulfate
Schmelzpunkt 1124.0°C
Namenshinweis Pure
Physikalische Form Granulatpulver und/oder Körner
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel MgSO4
Fieser 01,634; 04,425; 05,421
Merck Index 15, 5755
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 26g/100mL (0°C).
Formelmasse 120.37
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Hinweise zur Zersetzung >700°C
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0473036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2025 Artikelnummer413480050,413480250,413485000,413480025
ChargennummerB0157010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 Artikelnummer413480050,413480250,413485000,413480025
ChargennummerA0445609 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer413480050,413480250,413485000,413480025
ChargennummerA0428993 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer413480050,413480250,413485000,413480025
ChargennummerA0423143 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer413480050,413480250,413485000,413480025
  • Mehrere Hersteller
    Für eine Reihe beliebter Produkte, darunter Chemikalien, Laborbedarf, Geräte, Verbrauchsmaterialien, biowissenschaftliche Produkte und Sicherheitsprodukte, werden hohe Rabatte gewährt.
    Aktionscode: 24157
    Gültig bis zum2025-08-31
    Top-Angebot
    *Diese Aktion gilt nur für Kunden in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und den Niederlanden (außer Nordirland). Das Angebot gilt nur für qualifizierte Bestellungen, die bei Thermo Fisher Scientific zwischen dem 01.07.2025 und dem 31.08.2025, 23:59 Uhr MESZ, eingehen, oder bis der Vorrat an Promo-Produkten aufgebraucht ist, je nachdem, was zuerst eintritt. Um den Rabatt in Anspruch nehmen zu können, müssen Kunden den oben angegebenen Aktionscode (24157) angeben. Dieser muss zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben werden, um den Rabatt zu erhalten. Der Aktionscode kann mehr als einmal verwendet werden. Eine Liste der in Frage kommenden Produkte finden Sie auf dieser Seite. Das Angebot gilt nur für qualifizierte Produkte. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Rabatten oder Werbeaktionen kombiniert werden. Das Angebot ist ungültig, wenn es durch Bundes-, Landes-, Provinz- oder lokale Gesetze oder Vorschriften oder durch die Richtlinien einer Behörde/Institution verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es können weitere Einschränkungen gelten. MBD (Oxoid)-Produkte sind in Irland und außerhalb der europäischen Länder nicht erhältlich.
    Terms & Conditions Siehe Details der Promotion
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Magnesiumsulfat, 97 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >