Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Gefriertrocknungskolben
Der komplette dreiteilige Kolben aus hochfestem Borosilikatglas ist oben und unten mit einer Silikongummidichtung versehen
400.00 CHF - 600.00 CHF
Spezifikation
Material Glas
Enthält Vollständiger dreiteiliger Kolben aus geprägtem Oberteil aus Borosilikatglas mit hoher Festigkeit und Boden mit Dichtung aus Silikonkautschuk
Produkttyp Flask Kit
Standard-Konusverbindung 24/40
Gewicht (angloamerikanisch) 3 lbs.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10335130
Unterlagen ansehen
Labconco™
7554800
500 ml
545.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10734131
Unterlagen ansehen
Labconco™
7554600
250 ml
470.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10395170
Unterlagen ansehen
Labconco™
7555000
1000 ml
600.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10417400
Unterlagen ansehen
Labconco™
7554400
100 ml
453.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10318559
Unterlagen ansehen
Labconco™
7554200
50 ml
400.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10053612
Unterlagen ansehen
Labconco™
7554900
750 ml
555.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der komplette dreiteilige Kolben aus hochfestem Borosilikatglas ist oben und unten mit einer Silikongummidichtung versehen
  • Mit 24/40 Verbindungen
  • Die Dichtung greift oben und unten sicher, kommt aber nie mit der Probe in Berührung
  • Flacher Boden
  • Durch die weiten Öffnung können Sie Proben leicht einfüllen und schnell gefriertrocknen
  • Kompatibel mit Labconco, Virtis™ und anderen namhaften Gefriertrocknermarken
  • Die Flaschen sollten nicht mehr als ein Drittel befüllt werden, damit die maximale Oberfläche für eine effiziente Gefriertrocknung zur Verfügung steht
Erforderliches Zubehör
  • Zum Anschluss der Flaschen an Gefriertrocknungsanschlüsse wird ein Adapter benötigt
Spezifikation
Spezifikation
Glas
Flask Kit
3 lbs.
Weit
1,4 kg
Vollständiger dreiteiliger Kolben aus geprägtem Oberteil aus Borosilikatglas mit hoher Festigkeit und Boden mit Dichtung aus Silikonkautschuk
24/40
Reusable
Flach
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Lyph-Lock™ Gefriertrocknungskolben