Learn More
KD Scientific Legato 110 Programmierbare Einspritzen-Spritzenpumpe für Zugabe und Entnahme
Die vielseitige Pumpe bietet beispiellose Anwenderfreundlichkeit dank der einfachem Touchscreen-Benutzeroberfläche.
Marke: KD Scientific 788110
2425.98 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Infundieren Sie nur eine Einzelspritzen-Zugabe/-Entnahme mit einer Programmoption für zwei Programme. Jeweils 50 Schritte. Geeignet für Spriten von 0.5 μl bis 60 ml Anwenderdefinierbare Durchflussraten mit wählbaren Zielvolumen- oder Zeitwerten zur Steuerung des gesamten Infusionsvolumens.
- Fasst eine Spritze von 0.5 μl bis 60 ml
- Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung
- Touchpad-Sperrfunktion
- LED-Leuchte an der Vorderseite
- Vollmetallgehäuse
- Integrierter Spritzentisch
- Bis zu 30 lb. (14,9 Nm) lineare Kraft
- Fortschrittliche Mikrostepping-Verfahren
- Integrierte RS485-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- E/A- und TTL-Schnittstelle
- Kontinuierliche Funktionsweise:
- Staurand
- programmierbar
- Genauigkeit: ±0.5 %
- Reproduzierbarkeit: ± 0.05 %
- Spritzen (min/max): 0.5 μl bis 60 ml
- Flussrate, Minimum (0.5 μl-Spritze): 1.28 pl/min
- Flussrate, Maximum (10 ml-Spritze): 25.99 ml/min
- Flussrate, Maximum (60 ml-Spritze): 88.28 ml/min
- Anzeige: 4.3 WQVGA TFT-Farbdisplay mit Touchpad
- Nichtflüchtiger Speicher: Speichert alle Einstellungen
- Betriebstemperatur: 4 bis 40 °C (40 bis 104 °F)
- Lagertemperatur: -10 bis +70 °C (-14 bis 158 °F)
- Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- Betriebsmodus: Kontinuierlich
- Leistung: 100 - 240 V Wechselstrom: 50/60 Hz,50 W,0.5 A-Sicherung
- Abmessungen: 22.6 x 19.05 x 15 cm (9 x 7.5 x 5 in.)
- Gewicht: 5.9 lb (2.66 kg)
Hinweis: KD Scientific Spritzenpumpen sind nur für den Einsatz im Labor vorgesehen. Sie wurden nicht von der FDA für die klinische Verwendung am Menschen zugelassen.
Certifications
CE, UL, CSA, CB Schema, EU RoHS
Spezifikation
100/240 V | |
0.5 μl bis 60 ml | |
RS485 - IEEE-1394 6 POS, USB-Typ B, E/A und TTL – 15-poliger D-Sub-Stecker | |
13.6 kg | |
Metall | |
-10 °C bis +70 °C | |
5.9 lbs. | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
± 0.5 % | |
50/60 Hz | |
15 cm | |
22.6 cm | |
40 °C |
1.28 pl/min bis 88.28 ml/min | |
CE, UL, CSA, CB Schema, EU RoHS | |
Mikroprozessor, mit Mikroschritten (0.062) | |
30 lb | |
± 0.05 % | |
Infusions-/Entnahmepumpe | |
2.66 kg | |
TFT | |
1 | |
5 Zoll | |
9 Zoll | |
7.5 Zoll | |
4 °C |